Merck
PHL83840
Bilobetin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,5,5′′,7,7′′-Pentahydroxy 4′′′-methoxy 3′′′,8-biflavone, 4′-O-Methylamentoflavone, 8-[5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Wybierz wielkość
5 MG
2390,00 zł
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
2390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
552.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥85.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)O)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C31H20O10/c1-39-24-7-4-15(26-12-22(37)29-19(34)9-17(33)10-27(29)40-26)8-18(24)28-20(35)11-21(36)30-23(38)13-25(41-31(28)30)14-2-5-16(32)6-3-14/h2-13,32-36H,1H3
Klucz InChI
IWEIJEPIYMAGTH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: miłorząb japoński
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)