Merck
PHL83220
Lasiocarpine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H33NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.49
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=N1(CC[C@@H]2OC(/C(C)=C\C)=O)CC=C([C@@]12[H])COC([C@](C(C)(O)C)([C@@H](OC)C)O)=O
InChI
1S/C21H33NO8/c1-7-13(2)18(23)30-16-9-11-22(27)10-8-15(17(16)22)12-29-19(24)21(26,14(3)28-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7+
Klucz InChI
AABILZKQMVKFHP-NTUHNPAUSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Komentarz do analizy
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2