Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2580,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+]21(C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)(C)C)C(OC)C)[O-]
InChI
1S/C16H27NO7/c1-10(23-4)16(21,15(2,3)20)14(19)24-9-11-5-7-17(22)8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3
InChI key
UPYLKTQCLCBJQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?