Przejdź do
PHL89274
Senkirkine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
12-Hydroxy-4-methyl-4,8-secosenecionan-8,11,16-trione, Renardine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN(C)CC[C@@H](OC1=O)C2=O
InChI
1S/C19H27NO6/c1-5-13-10-12(2)19(3,24)18(23)25-11-14-6-8-20(4)9-7-15(16(14)21)26-17(13)22/h5-6,12,15,24H,7-11H2,1-4H3/b13-5-,14-6-/t12-,15-,19-/m1/s1
InChI key
HPDHKHMHQGCNPE-QLJRNOHWSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Analysis Note
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83436PHL83508PHL80440
Senkirkine phyproof® Reference Substance
PHL89274
Senkirkine
Senecivernine phyproof® Reference Substance
PHL83436
Senecivernine
Hecogenin phyproof® Reference Substance
PHL83508
Hecogenin
Ergocristine phyproof® Reference Substance
PHL80440
Ergocristine
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Senkirkine
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Muta. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)