Merck
PHL80491
Lithospermic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Lithospermic acid A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C(c3c1c(ccc3\C=C\C(=O)O[C@H](Cc4cc(c(cc4)O)O)C(=O)O)O)C(=O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C27H22O12/c28-15-5-1-12(9-18(15)31)10-20(26(34)35)38-21(33)8-4-13-2-7-17(30)25-22(13)23(27(36)37)24(39-25)14-3-6-16(29)19(32)11-14/h1-9,11,20,23-24,28-32H,10H2,(H,34,35)(H,36,37)/b8-4+/t20-,23?,24?/m1/s1
Klucz InChI
UJZQBMQZMKFSRV-UJVFRBSWSA-N
Opis ogólny
Substancje referencyjne 10229 są cennymi narzędziami do celów kontroli jakości surowców ziołowych, ekstraktów, gotowych ziołowych produktów leczniczych, suplementów diety lub produktów spożywczych, do ogólnych projektów naukowych na uniwersytetach lub w organizacjach badawczych, lub podczas badań przesiewowych nowych kandydatów na leki w przemyśle farmaceutycznym. Kwas litospermowy (LSA) jest izolowany z korzeni Salvia mitiorrhiza, zioła stosowanego w tradycyjnej medycynie chińskiej. Ten aktywny farmaceutycznie składnik pochodzenia roślinnego wykazuje różne efekty fizjologiczne.[1][2]
Zastosowanie
Kwas litospermowy może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w kulturach korzenia włochatego Salvia miltiorrhiza,[3] komercyjnych lekach ziołowych,[4] i tradycyjnej medycynie chińskiej[5] różnymi technikami chromatograficznymi.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of polyphenolic compounds in commercial herbal drugs and spices from Lamiaceae: thyme, wild thyme and sweet marjoram by chromatographic techniques
Fecka I and Turek S
Food Chemistry, 108(3), 1039-1053 (2008)
The effect of lithospermic acid, an antioxidant, on development of diabetic retinopathy in spontaneously obese diabetic rats
Jin CJ, et al.
Testing, 9(6), e98232-e98232 (2014)
Production of lithospermic acid B and rosmarinic acid in hairy root cultures of Salvia miltiorrhiza
Chen H, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 22(3), 133-138 (1999)
Quantitative analysis of highly similar salvianolic acids with 1H qNMR for quality control of traditional Chinese medicinal preparation Salvianolate Lyophilized Injection
Chen X, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 124, 281-287 (2016)
Lithospermic acid as a novel xanthine oxidase inhibitor has anti-inflammatory and hypouricemic effects in rats
Liu X, et al.
Chemico-Biological Interactions, 176(2-3), 137-142 (2008)