Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
color
red to brown
solubility
methanol: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC(O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
InChI key
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Shikonin has been used:
- to enhance the anti-tumor activity of gefitinib on tyrosine kinase receptor epidermal growth factor receptor (EGFR) in wild-type lung cancer cells[3]
- as an inhibitor of renal aerobic glycosis and a potential[4]
- as an anti-inflammatory agent to test its role to improve lipopolysaccharide (LPS)-induced cardiac dysfunction[5]
- to stimulate bone marrow-derived macrophages (BMDMs) to test the effect of Interferon regulatory factor 1 on cell death[6]
Biochem/physiol Actions
Inhibits chemokine receptor function and suppresses HIV-1. Circumvents cancer drug resistance by induction of cell death through a necroptotic pathway. Treatment of cancer cells with shikonin suppressed glycolysis via the inhibition of pyruvate kinase M2 (PKM2).
Naphthoquinone isolated from Arnebia sp. Used as an anti-inflammatory treatment in traditional chinese medicine (TCM). Inhibits chemokine receptor function and suppresses HIV-1.† Circumvents cancer drug resistance by induction of cell death through a necroptotic pathway.† Treatment of cancer cells with shikonin suppressed glycolysis via the inhibition of pyruvate kinase M2 (PKM2).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) food and beverages |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 1 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?