Merck
PHL80379
Cardamomin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Cardamonin, (2E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, (8CI); Alpinetin chalcone, (E)-2′,4′-Dihydroxy-6′-methoxy-chalcone
Wybierz wielkość
10 MG
1660,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
Klucz InChI
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species).
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species). Cardamonin inhibits pigmentation in melanocytes through suppression of Wnt/b-catenin signaling pathway. Cardamonin suppressed Wnt/b-catenin signaling by a mechanism involving proteasome-mediated degradation of b-catenin (GSK-3b-independent pathway). Research has shown that Cardamonin possesses anti-inflammatory activity via suppression of NF-kB nuclear translocation and Ik-Ba phosphorylation.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)