Merck
P3300000
Progesterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Pregnene-3,20-dione
Wybierz wielkość
120 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
Beilstein:
1915950
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
progesterone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
128-132 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Klucz InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Progesteron EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiaofei Sun et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(5), 2380-2389 (2014-01-29)
Leucine-rich repeat-containing G-protein-coupled receptor 5 (Lgr5) is expressed in many organs, including female reproductive organs, and is a stem cell marker in the stomach and intestinal epithelium, hair follicles, and ovarian surface epithelium. Despite ongoing studies, the definitive physiological functions
Rudolf Kaaks et al.
International journal of cancer, 134(8), 1947-1957 (2013-10-25)
Results from prospective studies on premenopausal serum hormone levels in relation to breast cancer risk have been inconclusive, especially with regard to tumor subtypes. Using a case-control study nested within the prospective European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
Cathrin Brisken
Nature reviews. Cancer, 13(6), 385-396 (2013-05-25)
Understanding the biology of the breast and how ovarian hormones impinge on it is key to rational new approaches in breast cancer prevention and therapy. Because of the success of selective oestrogen receptor modulators (SERMs), such as tamoxifen, and aromatase
A R Harmer et al.
The Journal of physiology, 592(3), 523-535 (2013-12-04)
Calcium cycling is integral to muscle performance during the rapid muscle contraction and relaxation of high-intensity exercise. Ca(2+) handling is altered by diabetes mellitus, but has not previously been investigated in human skeletal muscle. We investigated effects of high-intensity exercise
Eszter Papp et al.
The Journal of infectious diseases, 211(1), 10-18 (2014-07-18)
Protease inhibitor (PI)-based combination antiretroviral therapy (cART) is administered during pregnancy to prevent perinatal human immunodeficiency virus (HIV) transmission. However, PI use has been associated with adverse birth outcomes, including preterm delivery and small-for-gestational-age (SGA) births. The mechanisms underlying these