Kluczowe dokumenty
P2698000
Prednicarbate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(11β)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Wybierz wielkość
110 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
110 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.57
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
prednicarbate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O(C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3
Klucz InChI
FNPXMHRZILFCKX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Prednicarbate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pterygium unguis formation in porokeratosis of Mibelli.
D S Kim et al.
The British journal of dermatology, 156(6), 1384-1385 (2007-04-27)
M Juenger et al.
Current medical research and opinion, 22(4), 739-750 (2006-05-11)
Patients with atopic dermatitis (AD) have an increased tendency to develop bacterial skin infections. Colonization with Staphylococcus aureus is known to be a major trigger and might also play a pathophysiological role. Because of their antiseptic action, silver-coated textiles suppress
S Lombardi Borgia et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 68(2), 380-389 (2007-06-19)
Reconstructed human epidermis is a useful tool for in vitro skin absorption studies of chemical compounds. If this may hold true also for topical dermatics, we investigated the glucocorticoid prednicarbate applied by two sets (innovator and generic) of cream, ointment
Sonsoles Yáñez et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 208(2), 167-170 (2004-04-02)
Generalized haemorrhagic lichen nitidus is rare. To our knowledge, this form of presentation has only been reported once. To describe a new case of generalized haemorrhagic lichen nitidus simulating a pigmented purpuric dermatosis. We document a 24-year-old man who presented
V Niemeier et al.
The Journal of dermatological treatment, 16(2), 95-101 (2005-07-16)
The treatment of atopic dermatitis still remains a challenge. Little research has been done on the issue of the extent to which patients correctly use prescribed topical preparations under everyday conditions. To investigate what quantity of topical preparations is applied