Merck
P2670000
Praziquantel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Wybierz wielkość
200 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.41
Beilstein:
761557
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
praziquantel
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
Klucz InChI
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Praziquantel EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Bygott et al.
Acta tropica, 111(2), 95-101 (2009-04-21)
The role of praziquantel in hydatid disease has not been well defined. This review evaluates the evidence on the use of praziquantel in treatment of cystic hydatid disease from in vitro and in vivo animal studies, human clinical studies and
M J Doenhoff et al.
Parasitology, 136(13), 1825-1835 (2009-03-14)
Treatment with praziquantel (PZQ) has become virtually the sole basis of schistosomiasis control in sub-Saharan Africa and elsewhere, and the drug is reviewed here in the context of the increasing rate that it is being used for this purpose. Attention
Jennifer Keiser et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2975-e2975 (2014-07-18)
Treatment and morbidity control of schistosomiasis relies on a single drug, praziquantel. Hence, there is a pressing need to develop additional therapeutics against schistosomiasis. The antimalarial drug mefloquine shows antischistosomal activity in animal models and clinical trials, which calls for
Wei Wu et al.
Parasitology research, 112(3), 909-915 (2013-01-30)
Schistosomiasis remains a major public health problem with an estimated 200 million people infected in the world, and in China, schistosomiasis japonica is endemic in the south part of the country. In 1960s, before praziquantel was developed, there were about
Wei Wang et al.
Parasitology research, 111(5), 1871-1877 (2012-10-12)
Since praziquantel was developed in 1970s, it has replaced other antischistosomal drugs to become the only drug of choice for treatment of human schistosomiases, due to high efficacy, excellent tolerability, few and transient side effects, simple administration, and competitive cost.