Przejdź do
46648
Praziquantel
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-559-6
Beilstein/REAXYS Number:
761557
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
parasites
application(s)
clinical testing
format
neat
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
InChI key
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
General description
Praziquantel (PZQ) is a pyrazino-isoquinoline compound used as a broad-spectrum anthelmintic drug against trematode and cestode infections.
Chemical structure: quinolone
Application
PZQ may be used as a reference standard for the determination for PZQ in:
  • Surface water samples by solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry (UHPLC-QqLIT-MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.
  • Plants by HPLC with triple quadrupole mass spectrometry (HPLC-ESI-QqQ-MS/MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
  • Tablet formulations by reversed phase (RP) HPLC with ultraviolet (UV) detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1391P2670000Y0001533
Praziquantel European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2670000
Praziquantel
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Praziquantel
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of an enantioselective LC-MS/MS method for the analysis of the anthelmintic drug praziquantel and its main metabolite in human plasma, blood and dried blood spots.
Meister I, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 118, 81-88 (2016)
Study of praziquantel phytoremediation and transformation and its removal in constructed wetland.
Marsik P, et al.
Journal of Hazardous Materials, 323, 394-399 (2017)
Analysis of anthelmintics in surface water by ultra high performance liquid chromatography coupled to quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry.
Zrncic M, et al.
Chemosphere, 99, 224-232 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46648-250MG04061832357751