Kluczowe dokumenty
P0850000
Pheniramine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Pheniramine maleate salt
Wybierz wielkość
250 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pheniramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Maleinian feniraminy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Juraj Piešťanský et al.
Journal of chromatography. A, 1358, 285-292 (2014-07-19)
The advanced two dimensional isotachophoresis (ITP)-capillary zone electrophoresis (CZE) hyphenated with tandem mass spectrometry (MS/MS, here triple quadrupole, QqQ) was developed in this work to demonstrate analytical potentialities of this approach in the analysis of drugs in multicomponent ionic matrices.