Kluczowe dokumenty
NISTRM8183
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 w olejach roślinnych
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Kwas oktanowy, kwas dekanowy, kwas dodekanowy, kwas laurynowy, kwas mirystynowy, kwas pentadekanowy, kwas heksadekanowy, kwas heptadekanowy, kwas oktadekanowy, kwas (Z)-9-oktadecenowy, kwas (E)-9-oktadecenowy, (Z)-11-Octadecenoic Acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid, (Z,Z,Z)-6,9,12-Octadecatrienoic Acid
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Kwas eikozanowy (C20:0), kwas (Z)-11-ejkozenowy, kwas (Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14-ejkozatetraenowy, kwas henozanowy, kwas dokozanowy, kwas tetrakozanowy, kwas (Z)-15-tetrakozanowy
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Seed oil - Borage
  • Seed oil - Evening Primrose
  • Seed oil - Flax
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)