Merck
NIST951A
Boric acid
NIST® SRM® 951a, isotopic standard
About This Item
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu NIST951A. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as an isotopic reference material for the calibration of mass spectrometers. The material consists of highly purified boric acid of high homogeneity. A unit of SRM 951a consists of 10 g of powder. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 951A_cert
SRM 951A_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boron-10, Boron-11
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)