Standardowy materiał referencyjny mocznika (SRM) jest certyfikowany jako czysta substancja chemiczna o znanej czystości. Jest to podstawowy standard przeznaczony do stosowania w procedurach kalibracji i walidacji metod wdrażanych przez laboratoria kliniczne. Jednostka SRM 912b składa się z 25 g krystalicznego mocznika o wysokiej czystości.
Mocznik NIST jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy kalibrator dla procedur pomiarowych i metod walidacji stosowanych w klinicznych laboratoriach patologicznych do oznaczania azotu mocznikowego we krwi.
Inne uwagi
Szczegóły dotyczące terminu ważności oraz instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Uwagi dotyczące postępowania z biomateriałami, utylizacji i transportu udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 542, 117276-117276 (2023-03-05)
We evaluated analytical and Sigma performance for 6 next generation chemistry assays on the Abbott Architect c8000 system. Albumin with bromocresol purple or green, amylase, cholesterol, total protein, and urea nitrogen were analyzed using photometric technology. Analytical performance goals were
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value