NIST862
High temperature alloy
NIST® SRM® 862, L 605
Wybierz wielkość
4130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4130,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Żelazo (Fe), Wolfram (W), Kobalt (Co), Azot (N)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Antymon (Sb), Arsen (As), Bizmut (Bi), Bor (B), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Niob (Nb), Selen (Se), Tantal (Ta), Tellur (Te), Cyna (Sn), Cynk (Zn), Cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)