This product is not in fibre form. This comes in a thick sheet
NIST8495
Northern Softwood Bleached Kraft Pulp
NIST®SRM®
Synonim(y):
Cellulose pulp
Wybierz wielkość
1810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1810,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 kg (10 sheets)
producent / nazwa handlowa
NIST®
grubość arkusza
0.937 mm
gęstość
718 kg/m3
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 8495_cert
SRM 8495_SDS
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)