Merck
NIST656
Silicon nitride powders
NIST® SRM® 656, for quantitative analysis by powder diffraction
Synonim(y):
Silicon nitride
About This Item
Wzór liniowy:
Si3N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
powder
opakowanie
pkg of 2 x 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
gęstość
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Klucz InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta