Kluczowe dokumenty
NIST2207
Controlled pore glass - BET specific surface area
NIST® SRM® 2207, nominal pore diameter 18nm
Wybierz wielkość
5 G
3830,00 zł
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
3830,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
ciąg SMILES
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Klucz InChI
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 2207 składa się z około 5,1 grama granulowanego szkła o kontrolowanych porach o wysokiej czystości i nominalnej średnicy porów 18 nm, zamkniętego w pojedynczej butelce.
SRM 2207_cert
SRM 2207_SDS
Zastosowanie
Controlled Pore Glass - BET Specific Surface Area standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do kalibracji i testowania wydajności przyrządów używanych do określania powierzchni właściwej (SSA) Brunauer-Emmett-Teller (BET) za pomocą statycznej wolumetrycznej techniki sorpcji gazu.
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym wartości certyfikowane przez NIST dla jednopunktowej (SP) i wielopunktowej (MP) analizy BET powierzchni właściwej.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, konserwacji i użytkowania.
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)