Kluczowe dokumenty
NIST3294
MultielementTablets
NIST®SRM®
Wybierz wielkość
225 G
7290,00 zł
7290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
225 G
7290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 225 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
mixture
Opakowanie
A unit of SRM 3294 consists of five bottles, each containing 30 tablets. The SRM is delivered as wholetablets because grinding may compromise stability. Each tablet weighs approximately 1.5 g.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Boron (B), Arsenic (As), Calcium (Ca), Cadmium (Cd), Chloride (Cl), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Iodine (I), Molybdenum (Mo), Iron (Fe), Nickel (Ni), Magnesium (Mg), Selenium (Se), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Potassium (K), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Cobalt (Co), Lanthanum (La), Silicon (Si), Sodium (Na), Strontium (Sr), Tin (Sn), Titanium (Ti), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)