Kluczowe dokumenty
NIST3180
Iodide anion (I-) standard solution
NIST® SRM® 3180
Wybierz wielkość
5 X 5 ML
7160,00 zł
7160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 5 ML
7160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 5 x 5 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Niniejszy standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania jodków. Jednostka SRM 3180 składa się z pięciu 5 ml, szczelnie zamkniętych, bursztynowych ampułek ze szkła borokrzemowego z roztworem przygotowanym grawimetrycznie tak, aby zawierał znany ułamek masowy jodku. Matrycą roztworu jest woda zawierająca siarczyn sodu o stężeniu około 0,01 mol/l i wodorotlenek sodu o stężeniu około 0,005 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 3180_cert
SRM 3180_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Iodide (I)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)