Kluczowe dokumenty
NIST2968
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
NIST®SRM®
Synonim(y):
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
Wybierz wielkość
NIST2968
2450,00 zł
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
NIST2968
2450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C27H44O2
Kod UNSPSC:
41116107
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Format
mixture
temp. przechowywania
−20°C
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)