Kluczowe dokumenty
NIST1885B
Portland cement
NIST® SRM® 1885a
Wybierz wielkość
5 X 5 G
4860,00 zł
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 5 G
4860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 vials x 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 1885b składa się z pięciu fiolek, z których każda zawiera około 5 g cementu portlandzkiego zmielonego tak, aby przeszedł przez sito 75 µm (nr 200), a każda fiolka jest zamknięta w foliowym woreczku. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 1885B_cert
SRM 1885B_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał referencyjny (SRM) to cement portlandzki typu I-II przeznaczony głównie do oceny metod analizy cementów i materiałów o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Towarzyszą im certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla różnych składników w stanie po otrzymaniu, które są identyfikowalne metrologicznie do jednostki masy w układzie SI.
  • Wartości informacyjne są wymienione dla strat przy zapłonie (LOI) między temperaturą otoczenia a 45 ° C, wraz z całkowitymi analizowanymi składnikami.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, instrukcje użytkowania, obsługi i przechowywania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (SiO2), tlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (Fe2O3), tlenek wapnia (CaO), tlenek magnezu (MgO), trójtlenek siarki (SO3), tlenek sodu (Na2O), tlenek potasu (K2O), dwutlenek tytanu (TiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek manganu(III) (Mn2O3), Tlenek chromu(III) (Cr2O3), Tlenek strontu (SrO), Tlenek baru (BaO)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Siarka siarczkowa, nierozpuszczalna pozostałość, wolny CaO, fluorek (F-), chlor (Cl)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)