NIST2556
Recycled pellet (autocatalyst)
NIST® SRM® 2556
Wybierz wielkość
3330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3330,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Platyna (Pt), Pallad (Pd), Rod (Rh), Ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Aluminium (Al), Wapń (Ca), Cer (Ce), Żelazo (Fe), Lantan (La), Krzem (Si), Bar (Ba), Cynk (Zn), Cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Central nervous system,Kidney,Blood
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)