NIST2242A
Wzorzec korekcji względnej intensywności dla spektroskopii Ramana: Wzbudzenie 532 nm
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea (1 g)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest certyfikowanym standardem spektroskopowym do korekcji względnej intensywności widm Ramana uzyskanych za pomocą instrumentów wykorzystujących wzbudzenie laserowe 532 nm. Jednostka SRM 2242 składa się ze szkiełka optycznego, które emituje szerokopasmowe widmo luminescencji po wzbudzeniu przy 532 nm. SRM ma około 10 mm szerokości × 10 mm długości × 1,65 mm grubości, obie powierzchnie są optycznie wypolerowane i wyposażone w dwa mocowania.
SRM 2242A_cert
SRM 2242A_SDS
SRM 2242A_cert
SRM 2242A_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)