Przejdź do
NIST2244
Relative intensity correction standard for Raman spectroscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
14 650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
pkg of each
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
general analytical
General description
Other Notes
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST2944NIST2942NIST2242A
description
-
description
NIST® SRM® 2944, red emission
description
NIST® SRM® 2942, ultraviolet emission
description
NIST®SRM®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of each
packaging
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
packaging
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
packaging
pkg of 1 ea (1 g)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)