Merck
PG240200
Controlled pore glass–uncoated
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
Synonim(y):
Glass, controlled-pore
Wybierz wielkość
50 CC
10 080,00 zł
10 080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Silica
matrix active group
polymer
particle size
120-200 mesh
pore size
240 Å nominal diameter
separation technique
size exclusion (SEC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)