NIST1993
Potencjał Zeta - krzemionka koloidalna (nominalna frakcja masowa 2,2%)
NIST®SRM®
Wybierz wielkość
2430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2430,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej i umową COA.
SRM 1993_cert
SRM 1993_SDS
Zastosowanie
SRM 1993 jest przeznaczony przede wszystkim do oceny wydajności instrumentów i technik stosowanych do pomiaru potencjału zeta i ruchliwości elektroforetycznej, szczególnie w metodach elektroakustycznych wymagających wysokiej frakcji masowej i kalibracji.
Może być również używany do kalibracji instrumentów elektroakustycznych wymagających stosunkowo wysokiego udziału masowego.
Cechy i korzyści
- Wartości certyfikowane przez NIST są określane przy użyciu elektroforetycznego rozpraszania światła i są identyfikowalne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).
- Dostarczane z wartościami niecertyfikowanymi są idealne do stosowania w harmonizacji metod, opracowywaniu metod i kontroli procesów.
- Certyfikat ważności, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i zastosowań znajdują się na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)