Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
description
Sprout
feature
to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100011
parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes | description AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, green | description to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip | description AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100011 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120610 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100012 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120611 |
| feature to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes | feature to hold 16 x 0.2 mL tubes (single or 2x8 strip), to hold 6 x 1.5/2 mL tubes | feature to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip | feature to hold 16 x 0.2 mL tubes (single or 2x8 strip), to hold 6 x 1.5/2 mL tubes |
| parameter 6000 rpm speed ((Fully loaded)) | parameter 2000 × g max. RCF (max.), 6,000 rpm speed (max.) | parameter 6000 rpm speed ((Fully loaded)) | parameter 2000 × g max. RCF (max.), 6,000 rpm speed (max.) |
| packaging case of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging case of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| description Sprout | description - | description Sprout | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?