Kluczowe dokumenty
NIST1831
Soda lime sheet glass
NIST® SRM® 1831
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu NIST1831. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 3 platelets
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) szkło sodowo-wapniowe jest przeznaczone do weryfikacji metod analizy chemicznej i kalibracji metod analizy instrumentalnej.
Cechy i korzyści
  • Podano certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla różnych składników. Wartości te są metrologicznie identyfikowalne z jednostką SI ułamka masowego i są wyrażone w procentach.
  • Szczegóły dotyczące wygaśnięcia, wraz z instrukcjami użytkowania, są zawarte w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek sodu (Na2O), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek potasu (K2O), Trójtlenek siarki (SO3), Tlenek żelaza (Fe2O3), Tlenek żelaza(II) (FeO), Dwutlenek tytanu (TiO2)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)