About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) to krążek żelaza o wysokiej czystości. SRM 1768 jest przeznaczony do stosowania w optycznych emisyjnych i rentgenowskich spektrometrycznych metodach analizy. Jednostka SRM 1768 składa się z dysku o średnicy około 31 mm i grubości 19 mm. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 1768_cert
SRM 1768_SDS
SRM 1768_cert
SRM 1768_SDS
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)