Merck
14-803-M
Receptor insuliny, aktywowany, 10 µg
Autoactivated on column by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by multiple column wash steps.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 38.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
NCBI accession no.
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki receptor insuliny, aminokwasy 1005-1310, wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21. Autoaktywowany na kolumnie przez inkubację z Mg/ATP, nadmiar ATP i MgAc usuwany przez wielokrotne płukanie kolumny.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: IR
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-803M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Physical form
50mM Tris/HCl pH7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol, 5mM β-glicerofosforan, 1mM Na3VO4. Roztwór zamrożony.
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c