Kluczowe dokumenty
NIST1565
Mikotoksyny w kukurydzy
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Nie można obecnie kupić produktu NIST1565. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 x 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
NMR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do walidacji metod oznaczania mikotoksyn w kukurydzy i podobnych materiałach. Jednostka SRM 1565 składa się z jednej butelki każdego z dwóch materiałów: kukurydzy o niskim poziomie (ślepej) i kukurydzy z natywnymi poziomami mikotoksyn. Każda butelka zawiera około 60 g zmielonej kukurydzy.
SRM 1565_cert
SRM 1565_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Deoksyniwalenol, Ochratoksyna A, Zearalenon
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aflatoksyna B1, Aflatoksyna B2, Aflatoksyna G1, Aflatoksyna G2, Aflatoksyny ogółem, Fumonizyna B1, Fumonizyna B2, Fumonizyna B3, Fumonizyny ogółem, Toksyna HT-2, Toksyna T-2
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)