Kluczowe dokumenty
NIST6G
Cast iron
NIST® SRM® 6g
Wybierz wielkość
150 G
3200,00 zł
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 G
3200,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
temp. przechowywania
15-25°C
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Węgiel (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), miedź (Cu), nikiel (Ni), chrom (Cr), wanad (V), molibden (Mo), tytan (Ti), arsen (As), azot (N)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)