M0600900
Metamizole sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dipyrone monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metamizole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta