Merck
M0120010
Malathion impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Malaoxon, Diethyl 2-[(dimethoxyphosphoryl)sulfanyl]succinate
Wybierz wielkość
15 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19O7PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.29
Beilstein:
1804523
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
malathion
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O7PS/c1-5-16-9(11)7-8(10(12)17-6-2)19-18(13,14-3)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
WSORODGWGUUOBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Malathion impurity B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Padilla et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 67(18), 1477-1489 (2004-09-17)
Some, but not all, organophosphorus pesticides are more acutely toxic to the young as compared to adults. We have developed an in vitro assay that measures the detoxification potential (via carboxylesterase and A-esterases) of tissues. Previous results using this in
Pergentino Balbuena et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 114(2), 260-271 (2010-01-13)
Toxicity and integrity disruption in response to transport through the blood-brain barrier (BBB) of the organophosphates malathion and malaoxon and heavy metal lead acetate were assessed in two in vitro barrier systems. One system was constructed using bovine brain microvascular
Rafael C Lajmanovich et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 73(7), 1517-1524 (2010-08-17)
Soybean fields provide habitats for many species of amphibians. However, the persistence and health of amphibian populations may be at risk from the increasing use of pesticides and other agricultural chemicals. We examined the activities of acetylcholinesterase (AChE), butyrylcholinesterase (BChE)
Baljinder Singh et al.
Biotechnology letters, 34(5), 863-867 (2012-04-06)
An axenic bacterial strain, Lysinibacillus sp. KB1, was isolated from malathion-contaminated soil. It tolerated malathion up to 0.15 % and, under aerobic conditions, utilized it as sole carbon source. 20 % malathion and 47 % malaoxon were degraded out of the initially provided
Timo Wille et al.
Chemico-biological interactions, 190(2-3), 79-83 (2011-03-01)
The simultaneous use of the repellent DEET, pyridostigmine, and organophosphorus pesticides has been assumed as a potential cause for the Gulf War Illness and combinations have been tested in different animal models. However, human in vitro data on interactions of