Merck
1349604
USP
Izomalation
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[[Methoxy(methylthio)phosphinyl]thio]butanedioic acid 1,4-diethyl ester, Diethyl (2RS)-2-[(methoxy)(methylsulfanyl)-S-phosphinothioyl]butanedioate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19O6PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.36
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
malathion
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(SC(CC(=O)OCC)C(=O)OCC)(SC)OC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(13,14-3)18-4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI key
LPQDGVLVYVULMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny izomalationu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
141.8 °F
flash_point_c
61 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)