PHR2955
Ketoprofen Related Compound D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone
Wybierz wielkość
1450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1450,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. K2000010
traceable to USP 1356563
rodzina API
ketoprofen
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 40 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O=C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
PPNGALBGZJBTRY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)