Merck
IRMM534B
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.5 mm wire
Synonim(y):
Aluminum alloy
Wybierz wielkość
0.5 G
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.5 G
2060,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM534B.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)