Kluczowe dokumenty
IRMM448
Genomic DNA of Campylobacter jejuni (NCTC 11351)
IRMM®, certified reference material
Wybierz wielkość
1 EA
180,00 zł
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
genomic analysis
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM448.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)