I1762
Isoxicam
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-methyl-N-5-methyl-3-isoxolyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
CN1C(C(=O)Nc2cc(C)on2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Klucz InChI
YYUAYBYLJSNDCX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.