H5515
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
≥150 IU/mg (dry basis)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Porcine intestinal mucosa
Poziom jakości
Postać
powder
aktywność właściwa
≥150 IU/mg (dry basis)
kolor
beige
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.