Przejdź do
1304118
USP
Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do testów biologicznych
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Heparin sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
4410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
heparin
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH) zawiera unikalną sekwencję pentasacharydową zdolną do wiązania się z antytrombiną (AT), inhibitorem krzepnięcia osocza. LMWH wywiera swoje właściwości przeciwzakrzepowe poprzez zwiększanie skuteczności inhibitorów krzepnięcia w osoczu. Aby zapewnić dokładność pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej LMWH, stosuje się testy zależne od AT. Wzorzec referencyjny heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH) do testów biologicznych USP jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
This USP reference standard is intended for bioassays measuring the potency of low molecular weight heparins (LMWHs). It ensures consistency in anticoagulant activity assessments across different production batches and test systems, supporting therapeutic equivalence and quality.
The USP biologics carbohydrates category includes a variety of carbohydrate-based substances that are essential in the development and manufacturing of therapeutic products. These carbohydrates play crucial roles in biological processes and are often utilized as excipients, stabilizers, or active ingredients in pharmaceuticals. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of carbohydrate therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny LMWH for Bioassays USP służy do przygotowywania roztworów wzorcowych do identyfikacji i oznaczania heparyn drobnocząsteczkowych pod względem ich aktywności przeciw czynnikowi Xa i przeciw czynnikowi IIa, przy użyciu określonych procedur oznaczania opisanych w monografiach USP. Dalsze informacje są dostępne w monografii, 〈208〉 ANTI-FACTOR Xa AND ANTI-FACTOR IIa ASSAYS FOR UNFRACTIONATED AND LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS, USP43-NF38 - 6611 of USP.
Other Notes
Low Molecular Weight Heparin (LMWH) contains a unique pentasaccharide sequence capable of binding to antithrombin (AT), a plasma coagulation inhibitor. LMWH exerts its anticoagulant properties by enhancing the effectiveness of plasma coagulation inhibitors. To ensure the accuracy of measuring LMWH′s anticoagulant activity, AT-dependent assays are employed. Low Molecular Weight Heparin (LMWH) for Bioassays USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Low Molecular Weight Heparin (LMWH) contains a unique pentasaccharide sequence capable of binding to antithrombin (AT), a plasma coagulation inhibitor. LMWH exerts its anticoagulant properties by enhancing the effectiveness of plasma coagulation inhibitor
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13041071304130Y0001282
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)