Merck
H162
Supelco
m-Hydroxybenzoylecgonine
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
kontrola substancji
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)OC(=O)c3cccc(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-17-10-5-6-12(17)14(15(19)20)13(8-10)22-16(21)9-3-2-4-11(18)7-9/h2-4,7,10,12-14,18H,5-6,8H2,1H3,(H,19,20)/t10-,12+,13-,14+/m0/s1
Klucz InChI
XCJJCRPRQYXLRE-AHLTXXRQSA-N
Opis ogólny
m-hydroksybenzoylecgonina jest metabolitem kokainy, który jest powszechnie stosowany jako potencjalny biomarker do określania używania kokainy.
Zastosowanie
m-Hydroksybenzoylecgonina może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach biologicznych przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous liquid chromatography-mass spectrometry quantification of urinary opiates, cocaine, and metabolites in opiate-dependent pregnant women in methadone-maintenance treatment
Shakleya.MD, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 34(1), 17-25 (2010)
Development and validation of a liquid chromatography?atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry method for simultaneous analysis of 10 amphetamine-, methamphetamine-and 3, 4-methylenedioxymethamphetamine-related (MDMA) analytes in human meconium
Kelly T, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 867(2), 194-204 (2008)
S Pichini et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 820(1), 151-156 (2005-05-04)
A high-performance liquid chromatography (HPLC)-mass spectrometry (MS) assay, already validated for opiates and cocaine in meconium, has been re-applied for determination of m- and p-hydroxybenzoylecgonine, using nalorphine as the internal standard. Methodology included an initial extraction from the matrix by
M A elSohly et al.
Clinics in laboratory medicine, 18(4), 699-704 (1999-01-19)
m-Hydroxybenzoylecgonine (m-OH-BE) and d3-m- hydroxybenzoylecgonine (d3-m-OH-BE) have been synthesized, and a GC/MS procedure with d3-m-OH-BE as internal standard has been developed. Among 24 human urine specimens that were positive for BE, all of them have shown detectable levels of m-OH-BE
L M Iwamoto et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 28(3), 335-338 (2000-02-19)
Recently, meta-hydroxybenzoylecgonine (m-OH BE) was identified by gas chromatography-mass spectroscopy during quantitative analysis for cocaine. Identification of m-OH BE in addition to the routinely identified benzoylecgonine by gas chromatography-mass spectroscopy confirmatory assays may increase detection of cocaine-exposed infants and decrease