H0330000
Hexamidine diisethionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hexamidine diisetionate
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hexamidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCO.[S](=O)(=O)(O)CCO.N\C(=N/[H])\c1ccc(cc1)OCCCCCCOc2ccc(cc2)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C20H26N4O2.2C2H6O4S/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24;2*3-1-2-7(4,5)6/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H3,23,24);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Klucz InChI
NBVZMBLJRHUOJR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)