Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 424,00 zł |
50 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1720,00 zł 1462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CC(O)C
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
InChI key
KPQZUUQMTUIKBP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nitroimidazole antimicrobial
Secnidazole is a nitroimidazole anti-microbial selective against many anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria and protozoa. It has been approved for the treatment of bacterial vaginosis. Secnidazole is a prodrug, whose nitro group is reduced by bacterial enzymes to radical anions that interfere with bacterial DNA synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to beige | color light yellow to dark brown | color yellow to brown | color yellow |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?