H0100100
Haloperidol decanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Decanoic acid 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
haloperidol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
Klucz InChI
GUTXTARXLVFHDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta