Przejdź do
1303013
USP
Haloperidol Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-{4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]pphenyl}-1-butanon, 4,4′-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]butyrophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36Cl2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
haloperidol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C2(CCN(CC2)CCCC(=O)c3ccc(cc3)N4CCC(CC4)(O)c5ccc(cc5)Cl)O
InChI
1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
InChI key
KZKALOHEEHRXFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR895113030241303002
Haloperidol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1303002
Haloperidol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
haloperidol
API family
haloperidol
API family
haloperidol
API family
haloperidol
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Haloperidol Związek pokrewny A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)