F0290000
Flutrimazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flutrimazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(cccc1)C([n]4cncc4)(c3ccc(cc3)F)c2ccccc2
InChI
1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H
Klucz InChI
QHMWCHQXCUNUAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)