Kluczowe dokumenty
ERMBF426B
Soya 305423 GMO standard ERM-BF426
ERM®, certified reference material, level 1
Wybierz wielkość
1 G
499,00 zł
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
499,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
skład
Soya 305423, 0.5%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF426B.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)